Learn More
SGE™ Microvolume Manual Syringes
Protection guide and plunger button reinforcement to minimize the risk of bent plungers
62.50€ - 439.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 2 pulg |
---|---|
Longitud de la aguja (imperial) | 2 pulg |
Longitud (métrico) | 50 mm |
Volumen (métrico) | 10 μl |
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Calibre de aguja | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Calibre de aguja | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10696705
|
SGE™
002135 |
Fijo | 23 G | Jeringa manual para microvolúmenes; 10FX-5/0,63C |
360.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10005510
|
SGE™
002180 |
Extraíble | 26 G | Jeringa manual para microvolúmenes; 10RX |
439.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10278960
|
SGE™
002100 |
Fijo | 26 G | Jeringa manual para microvolúmenes; 10FX |
62.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10331001
|
SGE™
002130 |
Extraíble | 26 G | Jeringa manual para microvolúmenes; 10FX |
305.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Accuracy and reproducibility
- Borosilicate glass barrel
- Guided plunger
- Volume: 10μL
- Scale length: 54.1mm (2.1 in.)
Especificaciones
2 pulg | |
2 pulg | |
50 mm | |
10 μl |