Learn More
SGE™ Revestimientos FocusLiners™ cónicos con división/sin división para entrada de GC
Da lugar a una menor discriminación en masa
Marca:  SGE™ 092003
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Código de producto. 10043662
  • 220.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para diversos instrumentos para GC
  • Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C) en una desactivación de la fase gaseosa
  • Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
  • La reducción de los sitios activos significa que no hay reacciones no deseadas en las muestras
FocusLiner
  • Incluye dos secciones cónicas que fijan el tapón de lana de cuarzo para una limpieza de la punta de la aguja y una transferencia de muestras óptimas, evita también que la lana de cuarzo gire hacia el septo o presione hacia abajo en el revestimiento
  • Proporcionan una excelente reproducibilidad
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento FocusLiner cónico con división/sin división
7,85 cm
0,63 cm
5/paq.
0,4 cm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177