Learn More
SGE™ Revestimientos FocusLiners™ de entrada para GC™
Results in lower mass discrimination
170.00€ - 720.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 7,85 cm |
---|---|
Material de embalaje | Lana de cuarzo |
Product Type Specs | Revestimiento Fast FocusLiner con división/sin división |
Diámetro interior (métrico) | 0,4 cm |
Diámetro exterior (imperial) | 0,63 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10592393
|
SGE™
092002 |
5/paq. |
170.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10710404
|
SGE™
092219 |
25/paq. |
720.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Da lugar a una menor discriminación en masa
- Para diversos instrumentos para GC
- Todos los revestimientos se desactivan mediante una desactivación de fase de gas de alta temperatura (420 °C)
- Suministrados en blísteres para evitar la contaminación
- Las zonas de actividad reducida permiten que no se produzcan reacciones no deseadas en las muestras
- Incluye dos secciones cónicas que sujetan el tapón de lana de cuarzo para una limpieza de la punta de la aguja y una transferencia de muestras óptimas, evita también que la lana de cuarzo gire hacia el septo o presione hacia abajo en el revestimiento
- Proporcionan una excelente reproducibilidad
Especificaciones
7,85 cm | |
Revestimiento Fast FocusLiner con división/sin división | |
0,63 cm |
Lana de cuarzo | |
0,4 cm | |
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |