Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja extraíble
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
73.30€ - 357.00€
Especificaciones
Exactitud ±1%
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Cantidad Unidad
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Calibre de aguja Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Calibre de aguja Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12947536
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
002252
0,25 in 26 G 10 μl
357.00€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
10635661
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
002250
0,25 in 26 G 10 μl
73.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
10299100
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
003250
0,31 in 25 G 25 μl
76.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-04-2024
para ver el stock
11951134
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
004250
0,31 in 25 G 50 μl
74.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10095510
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
005250
0,31 in 25 G 100 μl
84.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
10473039
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
006250
0,31 in 25 G 250 μl
78.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-04-2024
para ver el stock
10625851
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
007250
0,31 in 25 G 500 μl
84.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
10025530
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
008100
0,34 in 23 G 1 mL
112.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
10518312
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
008500
0,42 in 23 G 2,5 ml
120.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
10710662
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
008700
0,53 in 23 G 5 mL
117.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
10412001
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
008900
0,25 in 23 G 10 mL
144.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Fabricadas con vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (lo que corresponda)
  • Las agujas se alinean con la marca de cero del cuerpo para reducir el volumen muerto, mejorar la exactitud y la precisión en < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Los modelos con aguja extraíble incluyen un sello de PTFE, un resorte y una tuerca para el funcionamiento resistente a fugas; se suministran con aguja
Especificaciones
Especificaciones
±1%
1,96 in
Unidad
Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Jeringa estanca a los gases
Extraíble