Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja fija
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
55.20€ - 288.00€
Especificaciones
Exactitud ±1%
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, la aguja está pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Estilo de punta de aguja Bisel fijo
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
10229250
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
002200
10 μl 26 G 10F-GT
55.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-04-2024
para ver el stock
15298443
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
002202
10 μl 26 G 10F-GT
288.00€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
15208453
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
002208
10 μl 26 G 10F-GT-7
61.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
10167450
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
004200
50 μl 25 G 25F-GT
62.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
10035540
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
005200
100 μl 25 G 25F-GT
68.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
10702772
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
006200
250 μl 25 G 250F-GT
69.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
10106930
Ver documentos Detalles de la promoción
SGE™
007200
500 μl 25 G 500F-GT
68.60€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
10605093
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SGE™
008102
1 mL 22 G 1MDF-GT
71.10€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
12780710
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SGE™
008502
2,5 ml 22 G 2.5MDF-GT
72.30€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
10546772
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SGE™
003200
25 μl 25 G 25F-GT
62.50€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Beschreibung
Beschreibung
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Fabricadas con vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (lo que corresponda)
  • Las agujas se alinean con la marca de cero del cuerpo para reducir el volumen muerto, mejorar la exactitud y la precisión en < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes
Spezifikation
Spezifikation
±1%
Protección del émbolo, la aguja está pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes
Bisel fijo
Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Jeringa estanca a los gases
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen