Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos Luer-Lock fijos
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
68.60€ - 249.00€
Especificaciones
Exactitud | ±1% |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
Para utilizar con (aplicación) | Apto para gases o líquidos para máxima inercia |
Incluye | Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes |
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16642602
|
SGE™
004230 |
50 μl | 0,31 in | 50F-LL-GT |
68.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10065560
|
SGE™
005230 |
100 μl | 0,31 in | 100F-LL-GT |
77.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10208630
|
SGE™
006230 |
250 μl | 0,31 in | 250F-LL-GT |
71.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10218630
|
SGE™
007230 |
500 μl | 0,31 in | 500F-LL-GT |
78.60€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10432731
|
SGE™
008025 |
1 mL | 0,31 in | 1MDF-LL-GT |
84.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16692642
|
SGE™
008425 |
2,5 ml | 0,42 in | 2.5MDF-LL-GT |
72.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12957536
|
SGE™
008962 |
10 mL | 0,7 in | 10MDF-LL-GT |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12967536
|
SGE™
009463 |
25 mL | 1,06 in | 25MDF-LL-GT |
249.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Capacidades de 10 μl a 100 ml
- Fabricadas con vidrio borosilicatado, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (lo que corresponda)
- Las agujas se alinean con la marca de cero del cuerpo para reducir el volumen muerto, mejorar la exactitud y la precisión en < ± 1 %
- Émbolos reemplazables en todos los modelos
- Las jeringas Luer-tip y Luer-Lock™ se suministran sin agujas; se venden por separado
Especificaciones
±1% | |
Apto para gases o líquidos para máxima inercia | |
Jeringa estanca a los gases | |
Luer Lock, fijo |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes | |
Unidad |