Learn More
Trajan™ Kit básico de jeringa eVol™ XR
eVol es un sistema de dispensación positivo controlado digitalmente que puede programarse para realizar de forma reproducible y precisa una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos.
Marca:  Trajan™ 2910200
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15116194
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Incluye:
  • Unidad de jeringa electrónica eVol™ XR
  • Cargador
  • Soporte
  • 3 jeringas: 5 μl, 100 μl y 1 ml
Especificaciones
Especificaciones
Mango eVol XR, cargador, soporte, 3 jeringas eVol con agujas de punta biselada de 5 cm: 5 μl, 100 μl, 1 ml
Kit básico XR eVol