Learn More
Trajan™ Jeringas eVol™ MEPS™
Para su uso con el sistema de dispensación positivo controlado digitalmente de la jeringa analítica digital eVol™.
Marca: Trajan™ 2910028
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Permite que los MEPS (micro SPE) se semiautomaticen y prueben antes de la transición a plataformas totalmente automatizadas
- Firmware 2011 necesario
- Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C
Especificaciones
Procedimiento de manipulación de líquidos | |
Jeringa eVol™ | |
MEPS BIN |