Learn More
SGE™ eVol™ Handheld Automated Analytical Syringe
Improves laboratory workflow
Marca:  SGE™ 2910320
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12927596
  • 259.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El sistema eVol™ unifica dos dispositivos de precisión— una unidad electrónica controlada digitalmente y una jeringa analítica activada (pendiente de patente) XCHANGE™. Las jeringas analíticas XCHANGE™ se pueden cambiar rápida y fácilmente, lo que permite que se usen con líquidos y métodos individuales, a la vez que se evita la contaminación cruzada de los reactivos.
  • Sistema de dispensación de desplazamiento positivo controlado digitalmente
  • Programable— permite procedimientos de manipulación de líquidos independientes del usuario
  • Se calibra fácilmente para garantizar una dispensación precisa
  • Almacena factores de calibración para hasta diez jeringas XCHANGE™
  • Interfaz de usuario con rueda táctil
  • Pantalla a todo color
Aplicaciones:
  • Preparación de patrones de calibración
  • Adición de patrones internos
  • Dispensación precisa de líquidos no acuosos
  • Dilución de muestras
Especificaciones
Especificaciones
25 G
0,12 mm
0,5 mm
Jeringa analítica Evol
5 μl
bisel
0,004 in
0,019 in
1,96 in
3/paq.
50 mm
Jeringa automatizada eVol