Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Lana de cuarzo SGE Analytical Science
Revestimiento de entrada de GC para uso con Pyroyector II y cromatografía de pirólisis.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 18060001
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Capilar de alta resolución GC
- Para uso con aplicaciones de cromatografía con pirólisis
- Funciona junto con el Pyroyector II, que fragmenta térmicamente moléculas esencialmente no volátiles en fragmentos volátiles, haciéndolas adecuadas para el análisis cromatográfico
Especificaciones
Revestimientos de entrada para GC | |
Cuarzo | |
Lana de cuarzo | |
0,5 g |