Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH/conductividad SevenCompact™ Duo S213.
El multiparámetro mide tanto el pH como la conductividad de forma simultánea o independiente. El medidor de pH/conductividad Mettler Toledo SevenCompact Duo213 combina tecnologías de medición electroquímica precisas con flexibilidad, diseño innovador y facilidad de uso.
2000.00€ - 2770.00€
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±0,5%
Exactitud (mV) ± 0,1 mV desde – 1000 a 1000 mV; ± 0,2 mV fuera
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (resistividad) ±0,5%
Exactitud (salinidad) ±0,5%
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15666434
Ver documentos Detalles de la promoción
METTLER TOLEDO™
30339958
Kit S213: Medidor de conductividad y pH Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15676434
Ver documentos Detalles de la promoción
METTLER TOLEDO™
30339959
Kit S213: Aplicaciones generales Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15686434
Ver documentos Detalles de la promoción
METTLER TOLEDO™
30339980
Kit S213: Mediciones de agua Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • El diseño robusto de IP54 garantiza durabilidad
  • Mide TDS, salinidad y resistividad
  • Mediciones rápidas y precisas; para iniciar una medición o calibración y cambiar entre los modos de medición solo hay que pulsar una tecla
  • Menú con frases completas en 12 idiomas sin expresiones crípticas
  • Fácil uso
  • Pantalla en color clara y bien organizada
  • Muchas opciones de periféricos
  • Conformidad con GLP
  • Oferta de servicios, incluido cualificación de instalación y funcionamiento (IQ/OQ)
  • Opción para conectar varios accesorios como lector de códigos de barras, teclado, lápiz USB, impresora USB o un PC con el software EasyDirect ™ pH
  • La eficiencia del flujo de trabajo se puede aumentar con el soporte del sensor uPlace y el agitador uMix
Especificaciones
  • Intervalo de pH: Desde -2,000 hasta 20,000
  • Resolución de pH: 0,001, 0,01, 0,1
  • Exactitud del pH: ± 0,002
  • Intervalo de mV: Desde -2000,0 hasta 2000,0
  • Resolución de mV: 0,1 1
  • Exactitud de mV: ±0,1 mV en -1000 a 1000 mV; ±0,2 mV exterior
  • Intervalo de mV relativo: Desde -2000,0 hasta 2000,0
  • Resolución de mV relativo: 0,1 1
  • Precisión de mV relativa: ±0,1 mV en -1000 a 1000 mV; ±0,2 mV exterior
  • Intervalo de conductividad: De 0,001μS/cm a 1000 mS/cm
  • Resolución de conductividad: 0,001 a 1
  • Precisión de conductividad: ±0,5%
  • Intervalo de TDS: De 0,00mg /l a 1000 g/l
  • Resolución de TDS: 0,01 a 1
  • Precisión de TDS: ±0,5%
  • Intervalo de salinidad: 0,00 a 80,00 psu/ppt
  • Resolución de salinidad: Desde 0,00 hasta 1,0
  • Precisión de salinidad: ±0,5%
  • Intervalo de resistividad: 0,00 a 100,0 MOhm-cm
  • Resolución de resistividad: Desde 0,00 hasta 1,0
  • Precisión de resistividad: ±0,5%
  • Intervalo de ceniza conductimétrica: 0,000 al 2022 %
  • Resolución de ceniza conductimétrica: 0,001 a 1
  • Precisión de ceniza conductimétrica: ±0,5%
  • Escala de temperatura: De - 5° a +130 °C (ATC); de - 30° a +130 °C (MTC)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Exactitud de temperatura: ± 0,1 °C
Calibración
  • Puntos de calibración: Conductividad 1; pH máx. 5
  • Estándares de conductivdad y grupos de tampones: ocho tampones de pH predefinidos y 13 estándares de conductividad predefinidos
  • Reconocimiento de tampón: un usuario definió cada uno
  • Punto equipotencial: pH 7,00
  • Captura de temperatura: automática o manual
  • Recordatorio de calibración: configuración de usuario
  • Icono de estado del electrodo: muestra la calidad de la última calibración
  • Entrada manual de constante de celda: Sí
  • Visualización de la constante de celda: en modo de conductividad y canal doble
Medición
  • Elección de formatos de criterio de valoración: automático, manual, temporizado
  • Elección de criterios de estabilidad (solo pH): rápido, estándar, estricto
  • Elección de valores decimales de pH: 1,111, 1,11, 1,1
  • Mediciones en serie: intervalo de tiempo, configurable por el usuario
  • Elección de temperatura de referencia: 20° o 25 °C
  • Selección de compensación de temperatura: lineal, no lineal, apagado, agua pura
sistema y GLP
  • Esquema de color de la pantalla: azul, rojo, verde, gris
  • Hora y fecha: dos formatos de hora, cuatro formatos de fecha
  • Protección por PIN: inicio de sesión, eliminación de datos, configuración del sistema
  • Límites de medición: definible por el usuario
  • Modos de instrumentos: modo de rutina/modo experto
  • Entrada de ID: ID de usuario, ID de muestra, ID de sensor, SN de sensor
  • Automatización de la entrada de ID: lector de códigos de barras y teclado (USB)
Procesamiento de datos
  • Almacenamiento de datos: 2000 mediciones
  • Formatos de impresora: Corto, normal, GLP
  • Exportación de datos: dispositivo USB, software de PC EasyDirect pH
Conectores
  • Entradas del sensor de pH: BNC (impedancia >3 x 1012 ohmios)
  • Entrada del sensor de temperatura: Cinch/RCA (NTC30 kOhm o Pt1000)
  • Entrada de referencia: 2 mm Ref.
  • Entrada de sensor digital: Mini-LTW
  • Entrada de conductividad: Mini-DIN
  • Entrada de conductividad: RS232, USB-A, USA-B
  • Conector del agitador: Mini-DIN
General
  • Pantalla: TFT en color
  • Requisitos del suministro eléctrico: CC 9 a 12V, 2,5 w
  • Dimensiones: 204 × 174 × 74 mm
  • Peso: 890 g
Condiciones ambientales:
  • Temperatura: 5 ° a 40 °C
  • Humedad relativa: Del 5 al 80 % (sin condensación)
  • Carcasa: Reforzado con ABS/PC
  • Ventana: Polimetilmetacrilato (PMMA)
  • Teclado: Teclado de membrana: Tereftalato de polietileno (PET)
Regulaciones
  • Agua pura y ultrapura: Compatible con USP/EP
  • Bioetanol: ABNT NBR 10547:2006
  • Análisis de azúcar: ICUMSA GS2/3-17 y GS 1/3/4/7/8-13
Especificaciones
Especificaciones
±0,5%
±0,002
±0,5%
Conductividad 1; pH máx. 5
Hasta 5
canal doble
IP 54
De 0,001 μS/cm a 1000 mS/cm
Desde -2,000 hasta 20,000
0,00 a 80,00 psu/ppt
0,001/0,01/0,1
pH 7,00
Chino, chino (TW), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita
SevenCompact Duo S213
Desde -2000,0 hasta 2000,0
Desde 0,001 hasta 1
Desde 0,00 hasta 1,0
Desde 0,01 hasta 1
Lineal, no lineal, apagado, agua pura
Automática o manual
890 g
± 0,1 mV desde – 1000 a 1000 mV; ± 0,2 mV fuera
±0,5%
±0,5%
1
Memoria USB, software para PC EasyDirect pH
TFT en color
Modo rutinario/modo experto
Desde -2000,0 hasta 2000,0
0,00 a 100,0 MOhm-cm
De 0,00 mg/l a 1000 g/l
De - 5° a + 130 °C (ATC); de -30° a + 130°C (MTC)
Teclado de membrana: Tereftalato de polietileno (PET)
1000 mediciones
De 9 a 12 V DC, 2,5 w
Del 5 al 80 % (sin condensación)
0,1, 1
Desde 0,00 hasta 1,0
± 0,1 °C
0,1 °C
20,4 x 17,4 x 7,4cm