Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de desionización de servicio
Utilice estos accesorios para optimizar los sistemas SDI Thermo Scientific™.
137.00€ - 251.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10314830
|
Thermo Scientific™
50155461 |
Soporte para pared para ajustar cartuchos de acero inoxidable DI a la pared |
251.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12419661
|
Thermo Scientific™
50155470 |
Kit de manguera de conexión 2 x 1 x 5 m, R 1,9 cm (0,75 pulg) |
140.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12674515
|
Thermo Scientific™
50155460 |
Soporte para pared para ajustar DI750 a la pared |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice los accesorios de desionización de servicio Thermo Scientific™ para optimizar los sistemas SDI.