Learn More
BINDER™ Serie MK - Cámaras de clima variable, para un cambio rápido de temperatura
Las cámaras de la serie MK de BINDER son aptas para todas las pruebas de calor y refrigeración a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 180 ºC. La serie MK constituye una alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para pruebas cíclicas de temperatura.
Marca:  BINDER™ 9020-0374
Detalles adicionales : Peso : 168.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15993042
  • 16175.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: de -40 °C a + +180 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Protección programable contra la condensación para el material de prueba
  • Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
  • Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
  • Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Orificio de acceso con enchufe de silicona
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • 4 ruedas, dos con frenos
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Función de rampa ajustable
  • Para registrador gráfico
  • Reloj de tiempo real
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Refrigerante R-452A sin CFC
  • Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor
Especificaciones
Especificaciones
2.1 cu. ft.
15 kg
60 l
Sin iluminación
1 estándar/4 máx.
Sin control de humedad
Cámara climática
MK056-230 V
732 x 832 x 1445 mm
230 V
12,5 A
33.1 lb.
MK056-230 V, estándar, serie MK: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura, 60 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Acero inoxidable
Acero inoxidable
CEE
De -40 °C a +180 °C
TFT táctil
400 x 350 x 420 mm
165 kg
2,8 kW
50 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico