Learn More
3M™ Series G3001 Slim Design Hard Hat
3M™ Series G3001 Slim Design Hard Hat allows falling objects to slide off easily and not dislodge the helmet from its position.
505.00€ - 525.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 50365, EN397 |
---|---|
Incluye | Dieléctrico de 440 v |
Material | ABS estabilizado ante UV |
Tipo de producto | Casco |
Tamaño | De 53 a 62 cm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15709727
|
3M™
7000039722 |
Blanco |
525.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15729987
|
3M™
7000108317 |
Amarillo |
505.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- A hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision
- 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV- radiation and its time to replace it
- Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches, etc
- Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces
- Short peak gives improved upwards visibility
- Electrical insulation to 440Vac
- Easy to adjust ratchet headband
Especificaciones
EN 50365, EN397 | |
ABS estabilizado ante UV | |
De 53 a 62 cm | |
330 g |
Dieléctrico de 440 v | |
Casco | |
Trinquete | |
No |