Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de temporización avanzadas
La cámara de calor de la serie FED Avantgarde.Line ofrece una capacidad prácticamente ilimitada y resulta muy adaptable. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y un ventilador de regulación es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire.
3535.00€ - 8695.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM Standard |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tipo de controlador | Controller with LCD Display |
Tipo de convección | Forced |
Tipo | Drying Oven |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15682106
|
BINDER™
9010-0293 |
116 L | 835 x 760 x 735 mm |
3535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15602116
|
BINDER™
9010-0299 |
240 L | 1035 x 845 x 962 mm |
5060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15890302
|
BINDER™
9010-0301 |
741 L | 870 x 1590 x 1165 mm |
8695.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado
- Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Velocidad del ventilador ajustable
- Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas
- Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico
- 2 rejillas cromadas
- Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
- Diseño ergonómico de la manilla
- Interfaz Ethernet
- Conexión USB para el registro de los datos
Especificaciones
ASTM Standard | |
Controller with LCD Display | |
Drying Oven | |
NEMA 5-20P | |
APT.Line Technology |
Acero inoxidable | |
Forced | |
LCD | |
50/60 Hz |