Learn More
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line Cámaras de calefacción y de secado
Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.
1610.00€ - 2005.00€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de +10 °C a 250 °C |
---|---|
Tipo | Cámara de secado y calentamiento |
Pantalla | LED |
Material | Acero inoxidable |
Tipo de tapón | NEMA 5-15 P |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15963052
|
BINDER™
9090-0018 |
FDS056-230 V | 55 l |
1610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15983052
|
BINDER™
9090-0024 |
FDS115-230 V | 106 l |
2005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Rango de temperatura: temperatura ambiente +10 °C hasta 250 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección forzada
- Rejilla de aire ajustable
- Controlador con función de cronómetro
- 1 rejilla cromadas
- Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
Especificaciones
Temperatura ambiente de +10 °C a 250 °C | |
LED | |
NEMA 5-15 P | |
6,3 A | |
Tecnología APT.line™ |
Cámara de secado y calentamiento | |
Acero inoxidable | |
230 V | |
50/60 Hz |