Learn More
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada
Las cámaras de secado de la serie FD Avantgarde.Line se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado rápido. Gracias a su distribución homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras ahorran un tiempo inestimable.
2640.00€ - 7900.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de convección | Forzado |
Tipo | Cámara de secado y calentamiento |
Pantalla | LCD |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15632116
|
BINDER™
9010-0305 |
116 l | 835 x 760 x 705 mm |
2640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15642116
|
BINDER™
9010-0309 |
259 l | 815 x 860 x 962 mm |
4445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15800312
|
BINDER™
9010-0311 |
741 l | 1165 x 910 x 1590 mm |
7900.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado
- Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Convección forzada
- Controlador con pantalla LCD
- Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico
- 2 rejillas cromadas
- Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
- Diseño ergonómico de la manilla
- Conexión USB para el registro de los datos
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Cámara de secado y calentamiento | |
Acero inoxidable | |
50/60 Hz |
Forzado | |
LCD | |
NEMA 5-20P | |
Tecnología APT.line™ |