Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 de la serie CBF con esterilización por aire caliente y regulación de humedad
CBF es la incubadora de CO2 de alta gama con control de humedad adecuado para todas las aplicaciones de incubación sensibles en entornos de GMP.Garantiza resultados uniformes e incluso es adecuado para experimentos de cultivo complejos o entornos individuales con condiciones hipóxicas.
12487.00€ - 22450.00€
Specifications
Capacidad del estante (imperial) | 22 lb. |
---|---|
Capacidad del estante (métrico) | 10 kg |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20% |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Modelo | Control de oxígeno | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Modelo | Control de oxígeno | Price | Quantity & Availability | |||
17343703
|
BINDER™
9640-0017 |
170 L | CBF170-230 V | Ninguno |
12487.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17353703
|
BINDER™
9640-0018 |
170 L | CBF170-230 V-O | Sí |
14876.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17363703
|
BINDER™
9640-0021 |
267 L | CBF260-230 V | Ninguno |
16669.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17373703
|
BINDER™
9640-0022 |
267 L | CBF260-230 V-O | Sí |
19058.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17463203
|
BINDER™
9640-0025 |
267 L | CBF260-230 V-OZ | Sí |
22450.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Description
- Seguras: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
- Fiables: condiciones constantes de bienestar para las células
- Inteligentes: limpieza rutinaria y funcionamiento cómodo
- Económicas: funcionamiento eficaz sin consumibles
- Sistema de humidificación seguro contra la contaminación sin bandeja de agua
- Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
- Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
- Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
- Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
- Controlador táctil intuitivo
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
- Interfaces:Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
- Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
- Control de O2 con intervalos de control de O2:de 0,2 a 20 % vol. de O2 o de 10 a 95 % vol. de O2
- Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
- Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
- Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Specifications
22 lb. | |
Acero inoxidable | |
Sensor de IR | |
Natural | |
Sin iluminación | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Desde 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C | |
TFT táctil | |
IR sensor | |
50/60 Hz |
10 kg | |
Del 0 al 20% | |
Interior sin ventilador | |
Ninguno | |
Acero inoxidable | |
3 estándar/6 máx. | |
Del 90 al 95 % | |
Incubadoras de CO2 | |
Sensor IR | |
230 V |