Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 de la serie CB-S con esterilización por aire caliente
Las incubadoras CB-S duraderas y asequibles son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo celular en el campo de la producción celular, especialmente en entornos académicos.Están a prueba de contaminación debido a la esterilización con aire caliente a 180 °C y a un pH fiable gracias a las mediciones de CO2 por infrarrojos.
8399.00€ - 10624.00€
Especificaciones
Capacidad del estante (imperial) | 22 lb. |
---|---|
Capacidad del estante (métrico) | 10 kg |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20% |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17363693
|
BINDER™
9640-0001 |
170 L | 560 x 505 x 600 mm |
9040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17749794
|
BINDER™
9640-0029 |
170 L | 560 x 505 x 600 mm |
8399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17373693
|
BINDER™
9640-0003 |
267 L | 620 x 575 x 750 mm |
10624.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Especificaciones
22 lb. | |
Acero inoxidable | |
Sensor de IR | |
Ninguno | |
1 | |
1 a 21% | |
NEMA 5-20P | |
Incubadoras de CO2 | |
Sensor IR |
10 kg | |
Del 0 al 20% | |
Natural | |
Sin iluminación | |
3 estándar/8 máx. | |
Ninguno | |
Desde 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C | |
LCD | |
50/60 Hz |