Learn More
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Estándar-Incubadoras, a convección natural
La incubadora BINDER de la serie BD con convección natural es una especialista en el uso continuo y estable a largo plazo. Es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor.
1905.00€ - 5485.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tecnología de convección | Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ |
Admite | Ninguno |
Iluminación | Sin iluminación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15652086
|
BINDER™
9010-0187 |
20 l | 440 x 620 x 495 mm |
1905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15682076
|
BINDER™
9010-0073 |
400 l | 1275 x 860 x 1040 mm |
5485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección natural
- Rejilla de aire regulable
- Controlador con funciones de temporización
- Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)
- 2 rejillas cromadas
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ | |
Sin iluminación | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Incubadora estándar | |
Glass Door | |
50/60 Hz |
Acero inoxidable | |
Ninguno | |
Puerta de vidrio | |
2 estándar/4 máx. | |
Ambiente +5 °C a 100 °C | |
LED | |
230 V |