Learn More
Fisherbrand™ Septum for 22mm PE, Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
231.00€ - 600.00€
Especificaciones
Descripción | Septos |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 19 mm |
Cantidad | 1000 |
Grosor (métrico) | 1,3 mm |
Código de producto | Marca | Material | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11865010
|
Fisherbrand™
|
PTFE, Silicona | Transparente azul, Blanco | 1,3 mm |
600.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11855010
|
Fisherbrand™
|
Caucho natural, TEF | Rojo-naranja, Transparente | 1,3 mm |
231.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11875010
|
Fisherbrand™
|
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | Gris, Rojo | 1,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- 19mm Septa
Especificaciones
Septos | |
19 mm | |
1000 | |
1,3 mm |