Learn More
Invitrogen™ Human Septin 1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1441
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15265349
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SEPT1 Synthetic Peptide, PEP-1441, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SEPT1.PEP-1441 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-34399.
Especificaciones
Especificaciones
1731
purified
Human Septin 1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q8WYJ6
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
SEPT1
0.02% sodium azide
50 μg
PBS