Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de vinilo Semperguard™
8.09 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
Los guantes de protección transparentes desechables son planos con un borde enrollado.
- Especialmente apropiados para alérgicos al látex: sin proteínas de látex ni aceleradores
- Sin DOP (DEHP/ftalato de dietilhexilo)
- El vinilo de alta calidad (PVC) proporciona una excelente comodidad de uso
- Excelente calidad a un precio asequible
- Guante de protección conforme a CE de categoría I para riesgos mínimos
- Probado y certificado según VO 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos no grasos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, Categoría I, EN 420, EN 374, EN 455 |
Clasificación | Guante de protección conforme a CE de categoría I para riesgos mínimos |
Color | Transparente |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Vinilo |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | XL |