Learn More
Semperit™ Guantes desechables de vinilo blanco Semperguard™
9.89 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Pre-empolvado
- Fabricación con vinilo
- Sin proteínas de látex ni aceleradores
- Sin DOP
- Adecuado para el contacto con alimentos no grasos
- Riesgos mínimos conforme a CE de categoría I
- Transparente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 13485 |
Clasificación | CE Categoría I |
Estilo de corte | Enrollado |
Color | Transparente |
Desechables | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Vinilo |
En polvo | En polvo |
Tipo de producto | Guantes desechables |
Tamaño | L |