Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xtra Lite
19.95 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Descripción
Fabricados con nitrilo.Los guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xtra Lite son desechables.
- Nitrilo
- Sin polvo
- Azul lavanda
- Desechables
- Puño de tipo enrollado
- Ambidiestro
- Sin látex
- Resistencia a la tracción de 14/14 MPa
- CE clase I, EN 420, EN 374, EN 455, Categoría PPE III certificada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE clase I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE categoría III |
Color | Morado |
Desechables | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin talco |
Tamaño | Grande |
Grosor (imperial) | 5,5 mil |
Grosor (métrico) | 0,14mm |
Estilo de puño de los guantes | Enrollado |