Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de xenón y nitrilo Semperguard™
23.92 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
L, 8, 9
M, 7, 8
Pequeño, 6, 7
XL, 9, 10
Descripción
- Guante de protección conforme a CE de categoría I para riesgos mínimos
- Producto sanitario de clase I
- Guante suave y ligero desechable con comodidad de uso y tacto excelentes
- Respetuoso con la piel: Sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
- Elegante color blanco
- Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
- Paquete grande práctico (200 guantes S, M, L y 180 guantes XL) para optimizar la logística
- Uso más prolongado de un paquete: intervalos de sustitución menos frecuentes en el lugar de trabajo
- Reducción de la logística del almacén: costes de distribución más bajos mediante intervalos de almacenamiento más largos
- Menos material de embalaje: menos residuos de embalaje
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | L, 8, 9 |
Grosor (imperial) | 3,9 mil |
Grosor (métrico) | 0,1 mm |
Estilo de puño de los guantes | Enrollado |