Learn More
Steris™ Bolsas para esterilización de sellado automático
Ofrece un eficaz medio de esterilización, manipulación segura y almacenamiento de artículos hasta que se utilizan. Las bolsas para esterilización de sellado automático Steris Corporation™ cuentan con el marcado CE para vapor y gas de OE.
Marca:  Steris™ NWKP2035
Detalles adicionales : Peso : 1.92240kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448782
  • 121.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las bolsas de sellado automático eliminan la necesidad de dispositivos de sellado
  • Excelente fuerza adhesiva resistente a la exposición al vapor
  • Tintas indicadoras a base de agua no tóxicas
  • Solapa perforada para facilitar el cierre
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE
200/paq.
200 mm
Esterilizadores por OE en gas y vapor
200 x 350mm
350 mm