Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cono de sedimentación según Imhoff con Stopcock
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05670005
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Cono de sedimentación conforme a DIN 12672
- Escala: hasta 100 ml
- Marca de anillo: a 1000 ml
- Subdivisión: 0,1 ml (de 0 a 2 ml), 0,5 ml (de 2 a 10 ml), 1 ml (de 10 a 40 ml), 2 ml (de 20 a 100 ml)
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 |