Learn More
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5500, X5501V-CE, CE
Casco de seguridad X5500
Marca:  3M™ 7100175591
208.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.66960kg
Código de producto. 17297670
  • 301.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección para la cabeza segura y cómoda contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
  • El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™.
  • La suspensión de trinquete de 4 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical.
  • Los orificios de ventilación permiten que el aire fluya a través del casco.
  • Los orificios de ventilación opcionales permiten que el aire fluya a través del casco.
  • Inspirados en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
  • El disco del sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo.
  • Se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz.
  • También se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz.
  • Homologado para deformación lateral (LD)
  • Homologado para deformación lateral
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
ABS
4/caja
Con ventilación