Learn More
3M™ Gafas de seguridad con inserto de espuma SecureFit™ SF600
Descripción
- Lentes de clase óptica 1 aptas para un uso prolongado
- El diseño proporciona cobertura y un buen campo de visión basado en dos lentes en un diseño parcialmente sin reborde
- Ofrecen protección contra la radiación ultravioleta (UV) de acuerdo con las normas europeas
- Peso: 27 g
- Tecnología de difusión de la presión en la sien 3M™ para un ajuste cómodo y seguro
- Almohadillas suaves para la nariz para un ajuste cómodo
- Revestimiento antivaho Scotchgard superior
- Incluyen inserto de espuma
Especificaciones
Tinción de lente | Gris |
Color de marco | Gris |
Incluye | Inserto de espuma |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |
Protección UV | Sí |