Learn More
Sartorius Secura™ Semi-Micro Balances
Offers four different weighing ranges to fulfill the needs of most 5-digit weighing applications
Marca:  Sartorius SECURA225D-1S
7404.03 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.08023kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15326198
  • 8400.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Offers four different weighing ranges to fulfill the needs of most 5-digit weighing applications
  • Incorpora tecnología avanzada de pesaje mecánico y electrónico
  • isoCAL: el ajuste interno automático se puede programar a intervalos concretos o con cambios en la temperatura ambiente
  • El control de nivel integrado supervisa constantemente si la balanza está nivelada y notifica inmediatamente al usuario, asegurando un pesaje óptimo y repetible
  • SQmin: la referencia de muestra mínima se puede programar y ver en la balanza
  • Protección contra sobrecarga
  • Conecte la balanza a un ordenador por USB y transfiera resultados al instante
  • Los resultados de pesaje se pueden imprimir en cuestión de segundos de conformidad con GLP/GMP
  • Menor tamaño y pantalla de control frontal con sistema de refrigeración integrado
  • Eficiente y fácil para vitrinas de gases e instalaciones de sobremesa
  • Bandejas de acero inoxidable extraíbles
  • Célula de peso monolítica de bloque único para un rendimiento y repetibilidad óptimos
  • Pantalla táctil sencilla para una navegación sencilla (sin manual)
  • Puertas de vidrio desmontables y cámara de tiro completa
  • La placa base contorneada proteger contra derrames y se puede retirar y limpiar fácilmente
  • Función de identificación integrada para asignar ID únicos a las muestras y lotes
  • Función de contraseña para proteger los ajustes de cambios accidentales
  • Especificaciones de alta capacidad para acomodar vasos de precipitados grandes y contenedores de tara
Especificaciones:
  • Punto de partida del intervalo de funcionamiento según USP: 25mg
  • Desviación de sensibilidad de 10 °C a 30 °C: ± 1 ppm/K
  • Cambio de temperatura isoCAL: 1.5k
  • Intervalo tiempo isoCAL: 4 horas
  • Actualización de la pantalla: 0,2 mm/0,4 mm
  • Diámetro de la bandeja de pesaje: 80 mm (90 mm opcional)
  • Altura de la cámara de pesaje: 218mm
  • Dimensiones (An x P x Al): 37,6 x 21,4 x 31,6cm (14,8 x 8,4 x 12,4 in)
  • Peso neto: aprox. 7,8 kg
Balanza semimicro Secura modelo 225D:
  • Capacidad de pesaje: 60g, 120g, 220g
  • Legibilidad: 0,01mg, 0,01mg, 0,1mg
  • Repetibilidad: 0,02mg, 0,04mg, 0,07mg
  • Linealidad: 0,1mg, 0,1mg, 0,2mg
  • Tiempo de estabilización: 6, 6, 2 s
Balanza semimicro Secura modelo 125:
  • Capacidad de pesaje: 60g, 120g
  • Legibilidad: 0,01mg, 0,01mg
  • Repetibilidad: 0,02mg, 0,04mg
  • Linealidad: 0,1mg, 0,1mg
  • Tiempo de estabilización: 6, 6 s
Especificaciones
Especificaciones
isoCAL (ajuste interno automático)
Pantalla táctil
Semi-Micro
Secura 225D
6/6/2 s
8,4 in
12,4 in
316 mm
14,8 in
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Monofásico de 10 amperios
60 g, 120 g, 220 g
0,01; 0,01; 0,1 mg
Control de nivel integrado
0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Balanza semimicro
214 mm
8,5 in
218 mm
376 mm
100-240 V
50 Hz
Certificados
Ver productos accesorios