Learn More
sec-butanol, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735806
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butan-2-ol
CCC(C)O
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butan-2-ol
CCC(C)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material sec-Butanol
Densidad 0.8100g/mL
Cantidad 1 L
Espectro infrarrojo Cumple con el informe de referencia
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Fórmula lineal C2H5CH(OH)CH3
Beilstein 01, 371
Agua 0.5% max.
Índice Merck 15, 1543
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • sec-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.