Learn More
sec-butanol, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10590594
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butano-2-ol
CCC(C)O
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butano-2-ol
CCC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material sec-Butanol
Punto de fusión -115.0°C
Nombre de nota For analysis
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 99.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 24°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.81
Fórmula lineal C2H5CH(OH)CH3
Viscosidad 4.2 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 371
Agua 0.1% max.
Índice Merck 15, 1543
Información de solubilidad Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica