Learn More
Applied Biosystems™ Kit de calibración espectral SDS
Este kit permite a los usuarios calibrar el sistema de detección de secuencias ABI PRISM 7700™ de forma rápida y sencilla.
Marca: Applied Biosystems™ 4305822
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este kit fácil de usar establece los espectros de colorante puro y los valores de varios componentes para los colorantes FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™, TAMRA™ y TET™ en el sistema de detección de secuencias ABI PRISM 7700 ™. El kit de calibración espectral SDS incluye 8 tubos de patrones de colorante puro para el sistema de detección de secuencias Applied Biosystems™ ABI PRISM 7700™.Dedique su tiempo a investigar, no a calibrar instrumentos - Este kit permite a los usuarios calibrar el sistema de detección de secuencias ABI PRISM 7700™ de forma rápida y sencilla. El sistema recopila automáticamente la información espectral del patrón de colorante como parte del procedimiento de instalación del instrumento. A continuación, el algoritmo de la aplicación del sistema usa la información de calibración para garantizar la precisión de los análisis de datos.
Especificaciones
Incluye el patrón de colorante Referencia pasiva I para la normalización de la señal en todas las reacciones en tiempo real y de punto final. Incluye ocho tubos de patrones de tinte puro (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™, TAMRA™, TET™) para el sistema de detección de secuencias ABI PRISM™ 7700. | |
Kit de calibración espectral | |
Tubos | |
Calibración espectral |
Sistema 7700 | |
PCR en tiempo real (qPCR) | |
8 tubos |