Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Convenience Kit
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Storage vials range from 2mL to 40mL.
54.49€ - 185.05€
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16595874
|
Thermo Scientific™
B7800-1-9A |
Vial y tapón B7999-1A, B7815-9 |
65.84€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12428666
|
Thermo Scientific™
B7990-2 |
4mL clear glass vial, open-top cap |
54.49€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16585874
|
Thermo Scientific™
B7800-1-9 |
Vial y tapón B7999-1, B7815-9 |
84.01€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12408666
|
Thermo Scientific™
B7990-12A |
12mL amber glass, open top PTFE/silicone septum |
185.05€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12468666
|
Thermo Scientific™
B7990-4 |
16mL clear glass vial, open top PP cap, PTFE/silicone septum |
168.01€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12498656
|
Thermo Scientific™
B7990-12 |
12mL clear glass vial, open top PP cap, PTFE/silicone septum |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass. Storage vials range from 2mL to 40mL.
- PTFE-lined solid-top storage caps
- PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
- Not autoclavable
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
- Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
- Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
Especificaciones
Vidrio |