Learn More
Fisherbrand™ Tarro de vidrio transparente cilíndrico con cuello roscado
73.99 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
77.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
77.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Descripción
- 50 ml
- Cuello roscado ND40
Especificaciones
Tipo de tapón | 40mm Screw Cap (Sold separately) |
Diámetro (métrico) | 44 mm |
Altura (métrico) | 69 mm |
Tipo de producto | Tarro |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
N.° por paquete | 88 |
Envase | Caja de PP |
Claridad | Transparente |