Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca (con septo)
Si desea contar con un sistema de tapones y viales cómodo, versátil y rentable, elija los viales con septo con tapón de rosca Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TS-13028
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
Si desea contar con un sistema de tapones y viales cómodo, versátil y rentable, elija los viales con septo con tapón de rosca Thermo Scientific™. Estos viales, fabricados con vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave y disponibles con una amplia variedad de tapones y accesorios especiales, son ideales para la recogida de muestras y pequeñas reacciones de derivatización para su uso con cromatografía de gases automatizada (GC) y cromatografía líquida (LC), así como para el almacenamiento de reactivos y patrones con un sellado completo y que permite el acceso instantáneo con jeringas. La caja robusta dividida en compartimentos con tapa abatible facilita el acceso al vial, al tapón y al septo, ofreciendo un cómodo medio de conservación de muestras. Hay disponibles viales transparentes y ámbar.
AplicacionesEl vial transparente o en ámbar de 40 ml con disco Thermo Scientific l muestreo específico de aguas según la legislación estadounidense EPA 40 CFR (secciones 136 y 141).
Los viales transparentes y ámbar de 1,5 ml se adaptan a los muestreadores automáticos para GC y LC que utilizan viales estándar de 12 ?non-ascii? 32 mm.
Especificaciones
7 mL; transparente | |
17 mm | |
7 mL | |
Esterilizables en autoclave | |
60 mm | |
Vial con septum |
Transparente | |
Vidrio borosilicatado | |
7 mL | |
Tapón de rosca | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
15-425 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.