Learn More
Fisherbrand™ Screen
Accessory for use with vacuum gel dryers
355.00€ - 373.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737) |
---|---|
Tipo | Screen |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10589391
|
Fisherbrand™
|
Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12358546
|
Fisherbrand™
|
Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Two versatile vacuum gel dryers, which can accommodate any size of gel up to either 340mm x 450mm or the large format 500mm x 400mm.The units are of extremely robust construction. The base is of cast aluminum with a heat resistant coating for protection and to assist with the even distribution of heat. The user-friendly control panel is constructed from stainless steel for strength. Although solidly built the units are extremely light for easy transportation.Requires a suitable vacuum pump/source.
Dries 330mm x 500mm sequencing gels in as little as 30min
- Dries multiple small format gels quickly
- Even heat distribution via an 800W heating membrane
- Accurate temperature control up to 90°C
- 5hr timer for heating element and vacuum pump, in 1min steps
- Clear cover for viewing of the drying process
Especificaciones
Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737) | |
Screen |