Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ SKX
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout SKX son ideales para aplicaciones exigentes en el aula.
Marca: OHAUS™
289.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Estructura- Carcasa de ABS
- Plato de acero inoxidable de alta resistencia y soporte de plato de plástico resistente a impactos
- Cubierta en uso reemplazable
Pantalla
- LCD retroiluminada grande y brillante de 6 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación LED
- Aumenta la legibilidad en condiciones de poca iluminación y facilita la visualización de resultados desde un escritorio o mesa de laboratorio
Características del diseño
- El tiempo rápido de estabilización de tan solo un segundo aumenta la eficacia en su aula
- Manejo con cuatro botones
- El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege la balanza en entornos de aula exigentes
- El diseño compacto permite el almacenamiento apilable
- Calibración: Calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
- El bloqueo de transporte integrado protege la celda de carga frente a daños durante el almacenamiento de apilado y el transporte
- Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
- Ranura de seguridad integrada para evitar robos
- Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
- Indicador de estabilidad
- Indicadores de carga insuficiente
- Indicador de batería baja
- Desconexión automática
Funcionamiento
- Adaptador de CA (incluido), pilas AA (no incluidas)
- Múltiples opciones de conectividad para el registro y la comunicación de datos
- RS232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth™ o Ethernet
Cortavientos
- Pieza de cubierta superior fácil de retirar
- Sirve como anillo de protección contra el viento y mantiene la superficie de pesaje estable en entornos difíciles, al tiempo que mantiene la velocidad de pesaje
Aplicaciones
- Pesaje: Determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
- Determinación de densidad: Determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
- Pesaje de mol: Mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Certifications
OIML F2 o clase ASTM 4
Compliance
- Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1; Norma UL de cat. 61010-1
- Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1; Clase B
Especificaciones
OIML F2 o ASTM Clase 4 | |
8,2 kg | |
g, kg, N, oz, lb, lb:oz | |
1 g | |
SKX8200 | |
1 g | |
10°C a 40°C | |
Balanza portátil de precisión | |
22,4 x 20,2 x 5,4 cm | |
140 mm | |
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu |
RS-232, USB Host, Dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth | |
1 g | |
Pesaje general, aula | |
Plástico ABS, acero inoxidable | |
Rectangular | |
1 seg. | |
8000 g, M1 | |
Pesaje, determinación de la densidad, pesaje molar | |
170 mm | |
1 kg |