Learn More
Trihidrato de hidrobromuro de escopolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-191672
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
6533-68-2
C17H28BrNO7
438.32
MFCD00150066
LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
hyoscine hydrobromide trihydrate
131632304
bromuro de hidrógeno (1S,2R,4S,5S)-9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-7-il (2S)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato trihidrato
[H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
6533-68-2
C17H28BrNO7
438.32
MFCD00150066
LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
hyoscine hydrobromide trihydrate
131632304
bromuro de hidrógeno (1S,2R,4S,5S)-9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-7-il (2S)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato trihidrato
[H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
El hidrobromuro de escopolamina trihidrato, n.º CAS 6533-68-2, es la forma trihidratada del hidrobromuro de escopolamina que muestra una actividad antimuscarínica competitiva mediante el bloqueo de las acciones de la acetilcolina endógena o agonistas exógenos.También muestra actividades antiespasmódicas y antieméticas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• El hidrobromuro de escopolamina trihidrato es una forma de sal de escopolamina, un alcaloide tropano derivado de plantas de la familia de las solanáceas (Solanaceae), principalmente el Hyoscyamus niger y la Atropa belladona
• El hidrobromuro de escopolamina trihidrato, demuestra una actividad antimuscarínica competitiva que bloquea las acciones de la acetilcolina endógena o de agonistas exógenos
• También muestra actividades antiespasmódicas y antieméticas
Aplicaciones
• Se ha descrito que la escopolamina inhibe los receptores de la acetilcolina muscarínica (mAChRs) con cierta selectividad para M1 mAChRs
• Es estructuralmente similar a la acetilcolina y puede antagonizar la actividad de la acetilcolina mediada por receptores muscarínicos ubicados en estructuras inervadas por los nervios colinérgicos postgangliónicos y en los músculos lisos (que responden a la acetilcolina pero carecen de inervación colinérgica)
• El hidrobromuro de escopolamina trihidrato puede inducir amnesia en animales de laboratorio y, por lo tanto, se utiliza con frecuencia en modelos animales con déficit de memoria
• El hidrobromuro de escopolamina trihidrato se utiliza para inducir déficits cognitivos en modelos animales de la enfermedad de Alzheimer
• La escopolamina se ha empleado en varios estudios para comprender, identificar y caracterizar objetivos biológicos de la enfermedad de Alzheimer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Scopolamine hydrobromide trihydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 194.0°C to 197.0°C
Color Blanco o incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 27, 102
Índice Merck 14, 8406
Condición de rotación específica −27° (20°C c=5,H2O)
Rotación específica − 27.00
Información de solubilidad Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: 1g/20 mL alcohol,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Scopolamine hydrobromide trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.