Learn More
Kartell™ Viales de centelleo
Diseñados con paredes resistentes para minimizar las pérdidas de disolvente. Los viales de centelleo Kartell™ son compatibles con todos los contadores de centelleo de líquidos.
366.00€ - 375.65€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Polietileno |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10172611
|
Kartell™
0093400 |
4 ml | 13,71 mm | 52,5 mm |
366.00€
paquete de 2000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10162611
|
Kartell™
0093300 |
20 ml | 26,5 mm | 57,5 mm |
375.65€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Unbreakable
- Available in macro or mini sizes
- Supplied with screw caps
- CE marked, IVD approved
Especificaciones
Translúcido | |
Polietileno | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca |