Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB 203580, 98 %
Catalog Number p-7082277
Click to view available options
Cantidad:
25mg
50mg
100 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
152121-47-6
C21H16FN3OS
4-(4-fluorofenil)-2-(4-metilsulfinilfenil)-5-(4-piridil)imidazol
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
152121-47-6
C21H16FN3OS
4-(4-fluorofenil)-2-(4-metilsulfinilfenil)-5-(4-piridil)imidazol
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Cantidad 25mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento −30°− hasta 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Nuevo inhibidor altamente específico de la cinasa p38 y MAP cinasa homologas
ensayo 0,98
Formula Weight (peso de la fórmula) 377,44g/mol
Punto de fusión De 235° a 247 °C
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo
Clave InChI CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CS(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Nombre IUPAC 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-methanesulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
Peso molecular (g/mol) 377.44