Learn More
Berkshire™ Toallitas SatPax™ 3000 especialmente presaturadas
Para su uso en entornos de sala limpia ISO Clase 3 a 5 y superior
Marca: Berkshire™ SPX3000.001.12
52.87 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21723" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Las toallitas de poliéster tejido resuelven los problemas de seguridad asociados con el almacenamiento, la mezcla y la dispensación de disolventes; también mejoran el proceso de limpieza.
- Proceso de borde sellado patentado para reducir la contaminación por fibras.
- Presaturadas con concentraciones de alcohol isopropilo/agua desionizada y saturación coherentes
Información de órdenes
Miden 23 x 23 cm. 30 hojas plegadas en J disponibles por cada bolsa flexible resellable
Especificaciones
Paños pre-saturados IPA | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
145 | |
Sellado | |
Para su uso en entornos de salas limpias ISO Clase 3 a 5 y superiores, para su uso en la limpieza en húmedo de superficies críticas donde se requiere el control de disolventes inflamables y concentraciones de disolventes inflamables | |
70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada |
9 in | |
9 in | |
Tejido de poliéster | |
RoHS, REACH | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
2 capas |
Seguridad y manipulación
- SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol