Learn More
Sartorius Filtros centrífugos Vivaclear™
De 500 a 100μl para una clarificación/filtración rápida y fiable.
Marca: Sartorius VK01P042
346.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21930" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
Los filtros centrífugos Vivaclear son unidades de microfiltración desechables para la clarificación/filtración rápida y fiable de muestras biológicas de 100 a 500 μl. Las unidades Vivaclear presentan una membrana de PES de flujo alto de tamaño de poro de 0,8 μm y se pueden utilizar en rotores de ángulo fijo que aceptan tubos de centrífuga de 2,2 ml. Las aplicaciones estándar son el aclarado de muestras antes de cargarlas en columnas de centrifugación de purificación de proteínas Vivapure, eliminación de partículas, filtración de plasma o suero y eliminación de células o residuos celulares de lisados celulares o sobrenadantes celulares.
- Membrana de PES de 0,8 mm de alto flujo.
- Se utiliza en rotores de ángulo fijo.
- Volumen de retención bajo
- Rendimiento rápido y reproducible.
Especificaciones
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
0,8 μm | |
100/paq. |