Learn More
Sartorius™ Jeringa de limpieza arium™
Elimine microorganismos de manera eficaz para una larga vida útil. Las jeringas de limpieza Sartorius™ arium™ son jeringas precargadas y listas para su conexión que contienen 50 ml de un agente limpiador muy eficaz. Diseñadas para su uso con sistemas de purificación de agua arium™ Pro y 611 y el depósito de presión 613APV.
Marca: Sartorius™ 611CDS1
43.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23276" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Descripción
Solución de limpieza Arium™: limpieza eficaz durante una vida útil larga
- Limpieza muy eficaz
- Sin componentes orgánicos
- Suave con los materiales
La solución de limpieza Arium™ se utiliza para eliminar eficazmente las impurezas que pueden acumularse con el tiempo durante el tratamiento del agua.
La limpieza regular no solo elimina impurezas, sino que también lleva a una mayor vida útil de los consumibles y aumenta el caudal.
Ya lista para su uso en la práctica jeringa de limpieza, la solución de limpieza se puede utilizar directamente.
Especificaciones
50 ml | |
Kit de jeringa de sanitización | |
Hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, cloruro sódico y ácido hipocloroso |
Sistemas Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV y Pro-VF, sistema Arium 611, depósito de presión Arium 613APV | |
Desinfección y limpieza de biopelículas que se forman durante la purificación del agua |