Learn More
Sartorius Unidades de filtración en vacío Sartolab™ RF
El tipo C8 es un matraz receptor (RF) que incluye una unidad de parte superior de frasco, con un tamaño de poro de 0,1 μm y un volumen de 1000 ml. Se puede utilizar para la filtración estéril y la eliminación de micoplasma. La versión E contiene 12 unidades que están envasadas individualmente y se han esterilizado mediante óxido de etileno (EO).
Marca: Sartorius 180C8----------E
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Sartolab RF/BT son unidades de filtración en vacío desechables. Las unidades que incluyen matraz receptor (RF) contienen una membrana de PES Sartorius optimizada y combinan los caudales y la producción más altos con una unión de proteínas y extraíbles extremadamente bajo. Por lo tanto, es el producto más recomendado para la filtración estéril de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otras sustancias biológicas acuosas. Las unidades de vacío Sartolab RF están disponibles como unidades de 150, 250 500 y 1000 ml. Baja unión a proteínas Flujo rápido y producción alta. Fáciles de utilizar. Incluye matraz receptor.Especificaciones
Boquilla de manguera de conexión | |
Estéril | |
Poliestireno | |
12/pack | |
1 l |
Sí | |
62 cm2 | |
Matraz receptor y embudo de 150 ml, 500 ml y 1000 ml, membrana de polietersulfona de 5 cm y 9 cm de diámetro con un tamaño de poro de 0,1 μm | |
Unidad de filtración en vacío Sartolab RF |