Learn More
Sartorius Sartolab™ 150v Vacuum Filtration Units
Optimised for the application in cell culture
Marca:  Sartorius 18080----------M
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11728204
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Hasta 15 l
• Membrana PES: caudal elevado
• Válvula de mando del vacío
• Colocar directamente en el cuello del frasco para puesta al vacío
• Membrana PES 0,22μm para el caudal elevado y débil adsorpción proteica
• El lote
Especificaciones
Especificaciones
Flask Rack
Not Autoclavable