Learn More
Sartorius Quintix™ Semi-Micro Balances
Offers four different weighing ranges to fulfill the needs of most 5-digit weighing applications
6580.00€ - 7675.00€
Especificaciones
Calibración | isoCAL (ajuste interno automático) |
---|---|
Capacidad | 40 g, 60 g |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
Formato | Semi-Micro |
Tipo | Balanza semimicro |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Legibilidad | Repetibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Legibilidad | Repetibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15506310
|
Sartorius
QUINTIX125D-1S |
40 g, 60 g | Quintix 125D | 0,01; 0,01; 0,1 mg | 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg |
7675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15681114
|
Sartorius
QUINTIX65-1S |
40 g, 60 g | Quintix 65 | 0,01 mg | 0,02 mg, 0,04 mg |
6580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Ofrece cuatro intervalos de pesaje diferentes para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de pesaje de 5 dígitos.
- Features advanced mechanical and electronic weighing technology
- isoCAL: automatic internal adjustment can be programmed at defined intervals or ambient temperature changes
- SQmin: minimum sample reference can be programmed and displayed on balance
- Overload protection
- Connect balance to a computer using a USB and transfer results instantly
- Weighing results can be printed within seconds in compliance with GLP/GMP
- Smaller footprint and up-front control display with integrated cooling system
- Efficient and easy for fume hood and benchtop installations
- Removable stainless steel pan
- Single block, monolithic weight cell for optimum performance and repeatability
- Simple touchscreen for easy navigation (without manual)
- Removable, rolling glass doors and complete draft chamber
- Contoured base plate provides spill protection and can easily be removed and cleaned
- High capacity specifications to accommodate large beakers and tare containers
Specifications:
- Sensitivity drift between 10deg.C to 30deg.C: ±1ppm/K
- isoCAL Temperature Change: 1.5k
- isoCAL Time Interval: 4 hours
- Display Update Rate: 0.2mm, 0.4mm
- Weighing Pan Dia.: 80 (90 optional)
- Weighing Chamber Height: 218mm
- Dimensions (D x W x H): 37.6 x 21.4 x 31.6cm (14.8 x 8.4 x 12.4 in.)
- Net Weight: approx. 7.8kg
Model 125D Quintix Semi-Micro Balance:
- Weighing Capacity: 40g, 60g, 120g
- Readability: 0.01mg, 0.01mg, 0.1mg
- Repeatability: 0.02mg, 0.04mg, 0.07mg
- Linearity: 0.1mg, 0.1mg, 0.2mg
- Stabilization time: 6, 6, 2 sec.
Model 65 Quintix Semi-Micro Balance:
- Weighing Capacity: 40g, 60g
- Readability: 0.01mg, 0.01mg
- Repeatability: 0.02mg, 0.04mg
- Linearity: 0.1mg, 0.1mg
- Stabilization time: 6, 6 sec.
Especificaciones
isoCAL (ajuste interno automático) | |
Pantalla táctil | |
Balanza semimicro | |
214 mm | |
8,5 in | |
218 mm | |
376 mm |
40 g, 60 g | |
Semi-Micro | |
8,4 in | |
12,4 in | |
316 mm | |
14,8 in |