Learn More
Sartorius Q-Apps para balanzas de laboratorio Cubis™ MSA
Aplicaciones individuales y descargables que se pueden adaptar a sus procedimientos de funcionamiento específicos
Marca: Sartorius YAPP03
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
Con Cubis individual se extiende la funcionalidad de las balanzas de laboratorio Cubis MSA, ya que permite descargar e integrar de forma sencilla y directa aplicaciones específicas llamadas Q-Apps en la balanza con una tarjeta SD. Q-Apps guía a los usuarios paso a paso por los flujos de trabajo de pesaje específicos, lo que garantiza el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar (SOP) escritos. El proceso de documentación también se puede automatizar conectando directamente con un sistema principal para reducir el tiempo empleado en documentar los resultados. Como resultado, Q-Apps aumenta enormemente la eficiencia y fiabilidad en el proceso de pesaje, ahorrando tiempo y dinero a los laboratorios.- Los flujos de trabajo se pueden realizar independientemente a través de la balanza, sin necesidad de que haya un programa externo o una conexión directa al ordenador (middleware)
- Esté tranquilo de que sus SOP se observan en todo momento
- Procedimiento de licencia sencillo: pasos rápidos para recibir el código de activación y poder usar Q-App de forma permanente
- Conéctese fácilmente e intercambie datos con sistemas superiores de gestión de la información de laboratorio para gestionar los datos y controlar mejor las muestras
- Existen soluciones para procesos de pesaje de laboratorio típicos como Q-Apps estándar
- Si las Q-Apps estándar no sirven para su trabajo de pesaje específico, se pueden personalizar; póngase en contacto con su representante de ventas de Fisher para recibir más información al respecto
- UserCal V1: Rutina de calibración definida por el usuario con pesos externos
- USP V2: Determinación del intervalo de funcionamiento según USP, capítulo 41
- Backweigher Light V1: Aplicación de pesaje diferencial con numeración automática de muestras (máx. 100 muestras)
- Backweigher Light V2: Pesaje diferencial con lotes y muestras, y numeración automática de muestras y lotes (máx. 5 x 100 muestras)
- Backweigher Light V3: Aplicación de pesaje diferencial con ID de muestra individual (alfanumérico)
- Pipette Check Light V1: Comprobación/calibración de pipetas de pistón con volumen fijo o variable según las tolerancias ISO 8655
- Tablet Checker V1: Aplicación de la herramienta de comprobación de tabletas de acuerdo con las normas de la farmacopea
- Análisis de suciedad residual: Determinación gravimétrica de la suciedad residual según VDA19 con ID de muestra individual (alfanumérico)
Especificaciones
Balanzas de laboratorio Cubis MSA | |
Aplicación de pesaje diferencial con numeración automática de muestras. | |
Luz de la báscula V1 |