Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de precisión Practum™
Consistent readings with outstanding repeatability.
Marca: Sartorius PRACTUM513-1S
2293.97 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.70000kg
Includes: Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación
Descripción
Diseño de carcasa innovador y célula de peso resistente para mayor sencillez. Excelente conectividad al transferir resultados a una hoja de cálculo de Microsoft Excel o a la impresora YDP40.
- Pague solo por lo que realmente necesita
- Obtenga resultados profesionales con una balanza de primer nivel
- Lecturas coherentes con una repetibilidad sobresaliente y protección de sobrecarga, para disfrutar de muchos años de fiabilidad
- El bloqueo del supervisor evita cambios no intencionados en los ajustes
- Transfiera datos de la balanza a la impresora o al ordenador e forma rápida y sencilla con la tecnología plug&play
- La resistente protección contra turbulencias de aire soporta rigurosas rutinas de pesaje, por parte de múltiples usuarios
- Se puede desmontar por completo para una limpieza cómoda
Especificaciones
- Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Unidades de peso: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: Bloqueo Kensington o sujeción con cable o cadena
- Pesar por debajo de: Sí
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Pesaje, densidad, porcentaje, control de peso, retención de picos, recuento, condiciones inestables
Especificaciones
Mini USB | |
Pantalla gráfica en color | |
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight | |
Manual | |
Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS | |
1 mg | |
50°F a 86°F | |
Balanza de precisión | |
8,5 in | |
12 cm | |
8,2 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
4,9 kg | |
100/240 V |
510 g | |
1 mg | |
Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de uso | |
2 mg | |
513 | |
1 s | |
10°C a 30°C | |
2 años | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14 in | |
10,8 lb | |
100/240 V 2 w | |
2 W |